missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Sulfadiazine-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Sulfadiazine-d5 |
| CAS | 1219149-66-2 |
| Molekylformel | C12H8D4N4O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl Sulfadiazine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC-namn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?