Läs mer
N-Acetyl Sulfadiazine, TRC
Produktkod. 30138020
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138020 100 mg
17978679 10 mg
17984215 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187810100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-74-2
Molekylformel C12 H12 N4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 292.31
Synonym N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide, Sulfadiazine Imp. E (Pharmeuropa), Acetylsulfadiazine
IUPAC-namn N-[4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsulfadiazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
Formel vikt 292.063
Procent renhet >95%