missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Sulfamethoxazole-d4 (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylsulfamethoxazole D4 |
| CAS | 1215530-54-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H4 H9 N3 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetylsulfamethoxazole D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| IUPAC-namn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.34 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?