Läs mer
N-Acetyl Sulfamethoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylsulfamethoxazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| Formel vikt | 295.0627 |
| Procent renhet | >95% |