Läs mer
N-Acetyl Sulfapyridine-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Sulfapyridine-d4 |
| CAS | 1189732-52-2 |
| Molekylformel | C13 H9 D4 N3 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[4-[(2-Pyridinyl-d4-amino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 4’-(2-Pyridylsulfamoyl)acetanilide-d5, N4-Acetylsulfapyridine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O3S/c1-10(17)15-11-5-7-12(8-6-11)20(18,19)16-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,1H3,(H,14,16)(H,15,17)/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.35 |
| Formel vikt | 295.0929 |