Läs mer
N-Acetyl Sulfapyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Sulfapyridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O3S/c1-10(17)15-11-5-7-12(8-6-11)20(18,19)16-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,1H3,(H,14,16)(H,15,17) |
| Formel vikt | 291.0678 |
| Procent renhet | >95% |