Läs mer
N-Acetyl Tizanidine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Tizanidine-d4 |
| CAS | 1276602-33-5 |
| Molekylformel | C11H6D4ClN5OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-[(6-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-7-yl)amino]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazol-1-yl]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-d2-1H-imidazol-1-yl-4,5-d2]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl-4,4,5,5-d4]ethanone, N-Acetyl tizanidine-d4, N-Acetyltizanidine-d4, N-Acetyltizanidine-D4 (dihydroimidazole-4,4,5,5-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N=C(Nc2c(Cl)ccc3nsnc23)N(C(=O)C)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazol-1-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.77 |