Läs mer
N-acetyl Tizanidin, TRC
Produktkod. 17945045
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17945045 100 mg
17991645 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17945045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA188870100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 173532-15-5
Molekylformel C11 H10 Cl N5 O S
Molekylvikt (g/mol) 295.75
Synonym N-Acetyltizanidine, Ethanone, 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]-, 1H-Imidazol-2-amine, 1-acetyl-N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-4,5-dihydro- (9CI), 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone, N-Acetyl tizanidine
IUPAC-namn 1-[2-[(5-klor-2,1,3-bensothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyltizanidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 295.0295
Procent renhet >95%