Läs mer
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420218
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420218 10 g 10g
11430218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23767.09
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33996-33-7
Molekylformel C7H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 173.168
MDL-nummer MFCD00037339
InChI-nyckel BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Synonym oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
IUPAC-namn (2S,4R)-1-acetyl-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Smältpunkt 131°C to 133°C
Förpackning Glasflaska
Beilstein 84043
Kvantitet 10 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.