Läs mer
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410218
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410218 2 g 2g
1 options
Produktkod. 11410218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23767.04
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33996-33-7
Molekylformel C7H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 173.168
MDL-nummer MFCD00037339
InChI-nyckel BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Synonym oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
IUPAC-namn (2S,4R)-1-acetyl-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Smältpunkt 131°C to 133°C
Färg Vitt
Beilstein 84043
Merck Index 14,6903
Kvantitet 2 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.