missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin |
| CAS | 219137-85-6 |
| Molekylformel | C33H36F3N5O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Caspase-1 Substrate VI, Fluorogenic |
| InChI formel | InChI=1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)27(40-30(47)23(39-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)31(48)38-16(3)29(46)41-28(32(49)50)24(44)14-37-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-26(45)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23,27-28,37,43H,11,14H2,1-4H3,(H,38,48)(H,39,42)(H,40,47)(H,41,46)(H,49,50)/t16-,23-,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(N[C@H](C(O)=O)C(CNC1=CC=C(C(O2)=C1)C(C(F)(F)F)=CC2=O)=O)[C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](CC3=CC=C(C=C3)O)NC(C)=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (2S,5S,8S,11S)-11-(4-hydroxybenzyl)-8-isopropyl-5-methyl-4,7,10,13-tetraoxo-2-((2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)glycyl)-3,6,9,12-tetraazatetradecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 719.67 |
| Formel vikt | 719.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?