Läs mer
N-Acetyl Zonisamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Zonisamide |
| CAS | 68936-43-6 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide, N-[(1,2-benzisoxazol-3-ylmethyl)sulfonyl]-, 1,2-Benzisoxazole, acetamide deriv., N-[(1,2-Benzisoxazol-3-ylmethyl)sulfonyl]acetamide, N-Acetyl-3-(sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, N-Acetyl Zonisamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-7(13)12-17(14,15)6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-11-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(=O)NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N-(1,2-benzoxazol-3-ylmethylsulfonyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.26 |
| Formel vikt | 254.0361 |