Läs mer
N-acetylaminometylfosforsyra (>90 %), TRC
Produktkod. 30132945
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132945 5 g
17994065 250 mg
17913705 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1682555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57637-97-5
Molekylformel C3 H8 N O4 P
Molekylvikt (g/mol) 153.07
Synonym Phosphonic acid, (acetamidomethyl)- (6CI), Phosphonic acid, [(acetylamino)methyl]- (9CI), P-[(Acetylamino)methyl]phosphonic acid, N-Acetylaminomethylphosphonic acid, Acetamidomethylphosphonic Acid
IUPAC-namn Acetamidometylfosfonsyra
LEDER CC(=O)NCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H8NO4P/c1-3(5)4-2-9(6,7)8/h2H2,1H3,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Formel vikt 153.0191
Procent renhet >95%