Läs mer
N-acetylbenzokain, Mikromol™
Produktkod. 30051419
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051419 25 mg
17910746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051419 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0094.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-acetylbensocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylbenzocaine
CAS 5338-44-3
Analyt- eller komponentnamn N-Acetylbenzocaine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H13 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-Acetylbenzocaine
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
LEDER CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC-namn etyl 4-acetamidobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 207,0895 g/mol