missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetylbisoprolol, Mikromol™
Beskrivning
N-Acetylbisoprolol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylbisoprolol |
| CAS | 66722-65-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetylbisoprolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H33 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide, N-Acetylbisoprolol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO5/c1-15(2)21(17(5)22)12-19(23)14-26-20-8-6-18(7-9-20)13-24-10-11-25-16(3)4/h6-9,15-16,19,23H,10-14H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylacetamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?