Learn More
Tocris Bioscience™ N-Acetylcysteine amide
Glutathione (GSH) precursor; neuroprotective
Marque: Tocris Bioscience™ 5619/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
N-Acetylcysteine amide is a glutathione (GSH) precursor and cell permeable antioxidant. Improves neuronal mitochondrial bioenergetics, reduces tissue damage and enhances functional recovery following spinal cord injury in rats. Also enhances behavioral recovery in rats following traumatic brain injury. Neuroprotective.Spécification
| (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercaptopropanamide | |
| 38520-57-9 | |
| 50 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?