Learn More
Tocris Bioscience™ N-Acetylcysteine amide
GREENER_CHOICE
Glutathione (GSH) precursor; neuroprotective
Marque:  Tocris Bioscience™ 5619/50
Encompass
Code produit 15736986
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
N-Acetylcysteine amide is a glutathione (GSH) precursor and cell permeable antioxidant. Improves neuronal mitochondrial bioenergetics, reduces tissue damage and enhances functional recovery following spinal cord injury in rats. Also enhances behavioral recovery in rats following traumatic brain injury. Neuroprotective.
Spécification
Spécification
(2R)-2-(Acetylamino)-3-mercaptopropanamide
38520-57-9
50 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.