Läs mer
N-Acetylcysteine amide, MedChemExpress
Beskrivning
N-Acetylcysteine amide is a cell membranes and blood brain barrier permeant thiol antioxidant and neuroprotective agent, reduces ROS production.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylcysteine amide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 38520-57-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H10N2O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 200 mg/mL (1232.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (616.48 mM) |
| LEDER | CC(N[C@@H](CS)C(N)=O)=O |
| Visa mer |