Läs mer
N-Acetylcysteine Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylcysteine Amide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |