Läs mer
N-Acetyldesloratadin, TRC
Produktkod. 30136815
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136815 1 g
30136907 100 mg
30011047 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1684701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117796-52-8
Molekylformel C21 H21 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 352.86
Synonym Ethanone, 1-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]- (ACI), 1-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]ethanone (ACI), 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, piperidine deriv. (ZCI), Piperidine, 1-acetyl-4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)- (9CI), N-Acetyldesloratadine, Sch 37370
IUPAC-namn 1-[4-(8-klor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyldesloratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN2O/c1-14(25)24-11-8-15(9-12-24)20-19-7-6-18(22)13-17(19)5-4-16-3-2-10-23-21(16)20/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formel vikt 352.1342
Procent renhet >95%