Läs mer
N-acetyletalamin, 90+%
Produktkod. 11375229
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375229 500 g 500g
11365229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18638.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Det hittar sina användningsområden som antistatiskt medel, skumhöjande medel, hårkonditionerande fuktighetsbevarande medel, hudkonditionerande ytaktivt medel och viskositetskontrollerande medel i kosmetikaindustrin. Det är ett icke-klibbigt glycerinalternativ för användning i hud- och hårvård. Den har fuktighetsbevarande och smörjande egenskaper för användning i schampon, behandlingsprodukter och hårbalsam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den finner sina användningsområden som antistatiskt medel, skumhöjande medel, hårkonditionerande fuktighetsbevarande medel, hudkonditionerande ytaktiva medel och viskositetskontrollerande medel i kosmetikaindustrin. Det är ett icke-klibbigt glycerinalternativ för användning i hud- och hårvård. Den har fuktighetsbevarande och smörjande egenskaper för användning i schampon, behandlingsprodukter och hårbalsam.
Löslighet Löslig i vatten, 1e
+006 mg/L vid 25 C (est), °löslig i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-26-7
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00002836
InChI-nyckel PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
IUPAC-namn N-(2-hydroxietyl)acetamid
LEDER CC(=O)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylethanolamine
Densitet 1.12
Kokpunkt 151 °C till 155 °C (5 mmHg)
Flampunkt 177 °C (351 °F)
Linjär formel CH3CONHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 1e +006 mg/L @ 25 °C (est), löslig i alkohol och eter.
Formel vikt 103.12
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.