Läs mer
N-acetyletalamin, 96 %
Produktkod. 10411202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10411202 100 g Glasflaska 100g
10173291 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146201000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 142-26-7 | C4H9NR2 | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-26-7
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00002836
InChI-nyckel PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
IUPAC-namn N-(2-hydroxietyl)acetamid
LEDER CC(=O)NCCO
Spécification
Kemiskt namn eller material N-Acetylethanolamine
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15.8°C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 176°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CONHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4720 to 1.474
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, I, 430
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 103.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Acetylethanolamine
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.