Läs mer
N-acetyletalamin, TRC
Produktkod. 30009890
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30009890 5 g
1 options
Produktkod. 30009890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1738225G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylethanolamine
CAS 142-26-7
Molekylformel C4 H9 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)acetamide, 2-Acetamidoethanol, 2-Acetylaminoethanol, 2-N-Acetylaminoethanol, Acetamide MEA, Acetylcolamine, Incromectant AMEA 100, Incromectant AMEA 70, Mackamide AME 100, N-(β-Hydroxyethyl)acetamide, N-Acetyl-2-aminoethanol, N-Ethanolacetamide, NSC 5999, Schercomid AME 70, β-Hydroxyethylacetamide;
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
LEDER CC(=O)NCCO
IUPAC-namn N-(2-hydroxyetyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.0633