Läs mer
N-Acetylethylenediamine, tech. 90%
Produktkod. 11363027
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363027 5 g 5g
11373027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13398.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1001-53-2 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1001-53-2
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.137
MDL-nummer MFCD00008163
InChI-nyckel DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC-namn N-(2-aminoetyl)acetamid
LEDER CC(=O)NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylethylenediamine
Smältpunkt 44°C to 50°C
Kokpunkt 128°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3CONHCH2CH2NH2
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1743120
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 102.14
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.