Läs mer
N-Acetylglycinamide, 97%
Produktkod. 11481457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481457 1 g 1g
11491457 5 g 5g
11401467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24940.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2620-63-5 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2620-63-5
Molekylformel C4H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00008029
InChI-nyckel WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine amide, n-alpha-acetylglycinamide, unii-97sv9afw2z, acetamide, n-2-amino-2-oxoethyl, nalpha-acetylglycinamide, n-.alpha.-acetylglycinamide, 97sv9afw2z, ethanimidic acid, n-2-amino-2-oxoethyl, acetylglutamide, acetylglycinamide
PubChem CID 28326
IUPAC-namn 2-acetamidoacetamid
LEDER CC(=O)NCC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylglycinamide
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1753982
Formel vikt 116.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.