missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetylglycine-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylglycine-13C2,15N |
| CAS | 1202222-42-1 |
| Molekylformel | C213C2H715NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Aceturic Acid-13C2,15N, 2-(Acetylamino)acetic Acid-13C2,15N, 2-Acetamidoacetic Acid13C2,15N, Acetamidoacetic Acid13C2,15N, Acetylaminoacetic Acid13C2,15N, Acetylglycine13C2,15N, Acetylglycocoll13C2,15N, Ethanoylaminoethanoic Acid13C2,15N, N-Acetylglycine-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(=O)[15NH][13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetyliminoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.08 |
| Formel vikt | 120.0463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?