Läs mer
N-Acetylglycine, 99%
Produktkod. 10468240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10468240 100 g Plastflaska 100g
10716321 500 g Plastflaska 500g
10299643 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10468240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102571000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-24-8
Molekylformel C4H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 117.1
MDL-nummer MFCD00004275
InChI-nyckel OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
IUPAC-namn 2-acetamidoättiksyra
LEDER CC(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylglycine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 207,0 °C till 209,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CONHCH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 354
Merck Index 15, 75
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.7% (15°C). Other solubilities: moderately soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, chloroform and, glacial acetic acid, practically insoluble in ether and benzene
Formel vikt 117.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.