missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetylglycine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylglycine-D5 (N-acetyl,2,2-D5) |
| CAS | 1219805-82-9 |
| Molekylformel | C4 D5 H2 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Acetylglycine-d5, N-Acetyl-d3-glycine-2,2-d2, N-Acetylglycine-D5 (N-acetyl,2,2-D5), N-Acetylglycine-d5, 2-(Acet-d3-amido)acetic-2,2-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.134 |
| Formel vikt | 122.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?