Läs mer
N-Acetylhistamine, MedChemExpress
Produktkod. 16410897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16410897 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16410897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112175
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylhistamine
CAS 673-49-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H11N3O
Synonym N-Omega-acetylhistamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (652.83 mM)
LEDER CC(NCCC1=CN=CN1)=O
Molekylvikt (g/mol) 153.18
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 153.18
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation