Läs mer
N-acetylisoleucin, TRC
Produktkod. 30309462
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30309462 100 mg
1 options
Produktkod. 30309462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA192295100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylisoleucine
CAS 3077-46-1
Molekylformel C8H15NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Acetyl-L-isoleucine, N-Acetylisoleucine, NSC 203807
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7-/m0/s1
LEDER CC[C@@H]([C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C
IUPAC-namn (2S,3S)-2-acetamido-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 173.2
Formel vikt 173.1052