Läs mer
N-Acetyllamivudine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyllamivudine |
| CAS | 158704-08-6 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyllamivudine, N-[1,2-Dihydro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide, Acetamide, N-[1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv., N-[1,2-Dihydro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide, N-Acetyllamivudine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O4S/c1-6(15)11-7-2-3-13(10(16)12-7)8-5-18-9(4-14)17-8/h2-3,8-9,14H,4-5H2,1H3,(H,11,12,15,16)/t8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | N-[1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.293 |
| Formel vikt | 271.063 |