Läs mer
N-Acetylmemantine, Mikromol™
Beskrivning
N-Acetylmemantine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Memantine |
| CAS | 19982-07-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl Memantine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H23 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, Acetamide, N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)- (7CI,8CI), N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide, 1-Acetamido-3,5-dimethyladamantane, 1-Acetylamino-3,5-dimethyladamantane, N-Acetylmemantine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO/c1-10(16)15-14-6-11-4-12(2,8-14)7-13(3,5-11)9-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(=O)NC12CC3CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)acetamide |
| Visa mer |