Läs mer
N-acetylmorfolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481127
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481127 100 g 100g
11471127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24120.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1696-20-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1696-20-4
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.159
MDL-nummer MFCD00006171
InChI-nyckel KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylmorpholine, n-acetylmorpholine, 1-morpholinoethanone, morpholine, 4-acetyl, n-acetylmorfolin, n-acetylmorfolin czech, ethanone, 1-4-morpholinyl, n-acetyl morpholine, 1-morpholin-4-yl ethan-1-one, acetylmorpholine
PubChem CID 15543
IUPAC-namn 1-morfolin-4-yletanon
LEDER CC(=O)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylmorpholine
Smältpunkt 9°C to 10°C
Densitet 1.116
Kokpunkt 245°C to 246°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4845
Kvantitet 100 g
Beilstein 111971
Formel vikt 129.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.