Läs mer
N-Acetylmorpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylmorpholine |
| CAS | 1696-20-4 |
| Molekylformel | C6H11NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Morpholinyl)ethanone (ACI), Morpholine, 4-acetyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1-(Morpholin-4-yl)ethan-1-one, 1-(Morpholin-4-yl)ethanone, 1-Morpholinoethan-1-one, 1-Morpholinoethanone, 4-Acetylmorpholine, Acetomorpholide, N-Acetylmorpholine, NSC 2764 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 1-morpholin-4-ylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.079 |