Läs mer
N-(-)-acetylneuraminsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398845
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398845 100 mg 100mg
11388845 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13950.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131-48-6 | Molekylformel: C11H19NO9 | Molekylvikt: 309,271 g/mol
N-Acetylneuraminsyra är biologiskt användbar vid neurotransmission, leukocytextravasation, virus- eller bakterieinfektioner samt kolhydrat-proteinigenkänning. Neu5Ac används för att studera dess biokemi, metabolism och upptag. Neu5Ac används vid utvecklingen av nanobärare.
Denna Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific.
Tillämpningar N
-acetylneuraminsyra är användbar biologiskt vid neurotransmission, extravasation av leukocyter, virus- eller bakterieinfektioner och igenkänning av kolhydrater och proteiner. Neu5Ac används för att studera dess biokemi, metabolism och upptag. Neu5Ac används i utvecklingen av nanobärare.
Löslighet Lösligt i
vatten (50 mg/ml).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-48-6
Molekylformel C11H19NO9
Molekylvikt (g/mol) 309.271
MDL-nummer MFCD00006620
InChI-nyckel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-namn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxi-6-[(lR,2R)-1,2,3-trihydroxipropyl]oxan-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(-)-Acetylneuraminic acid
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1716283
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,8484
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
Optisk rotation −32° (c=0,5 i vatten)
Formel vikt 309.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.