Läs mer
N-(-)-acetylneuraminsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046322
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 11388845
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13950.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N-acetylneuraminsyra är användbar biologiskt vid neurotransmission, extravasation av leukocyter, virus- eller bakterieinfektioner och igenkänning av kolhydrater och proteiner. Neu5Ac används för att studera dess biokemi, metabolism och upptag. Neu5Ac används i utvecklingen av nanobärare.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar N
-acetylneuraminsyra är användbar biologiskt vid neurotransmission, extravasation av leukocyter, virus- eller bakterieinfektioner och igenkänning av kolhydrater och proteiner. Neu5Ac används för att studera dess biokemi, metabolism och upptag in vivo och in vitro. Neu5Ac används i utvecklingen av nanobärare.
Löslighet Lösligt i
vatten (50 mg/ml).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-48-6
Molekylformel C11H19NO9
Molekylvikt (g/mol) 309.271
MDL-nummer MFCD00006620
InChI-nyckel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-namn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxi-6-[(lR,2R)-1,2,3-trihydroxipropyl]oxan-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(-)-Acetylneuraminic acid
Smältpunkt ∽185°C (decomposition)
Kvantitet 25 mg
Beilstein 1716283
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,8484
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Optisk rotation −32° (c=0.5 in Water)
Formel vikt 309.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.