Läs mer
N-acetylneuraminsyra,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11477292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477292 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11477292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215385125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    1016.54 SEK / 25mg
    Save 53.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylneuraminic Acid
CAS 131-48-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Molekylformel C11H19NO9
Kvantitet 25 mg
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
InChI-nyckel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
LEDER CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
IUPAC-namn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxi-6-[(lR,2R)-1,2,3-trihydroxipropyl]oxan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 309.271
PubChem CID 126963458
Formel vikt 309.27
Fysisk form Pulver