Läs mer
N-acetylneuraminsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10397980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397980 100 mg Glasflaska 100mg
10276520 25 mg Glasflaska 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227041000
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-48-6
Molekylformel C11H19NO9
Molekylvikt (g/mol) 309.271
MDL-nummer MFCD00006620
InChI-nyckel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-namn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxi-6-[(lR,2R)-1,2,3-trihydroxipropyl]oxan-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylneuraminic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 8623
Specifik rotation -30° till -34° (20 °C, 589 nm) (c=2, vatten)
Formel vikt 309.26
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.