Läs mer
N-acetylneuraminsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-50156 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 10276520
Brand: Thermo Scientific Acros 227040250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-48-6
Molekylformel C11H19NO9
Molekylvikt (g/mol) 309.271
MDL-nummer MFCD00006620
InChI-nyckel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-namn (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxi-6-[(lR,2R)-1,2,3-trihydroxipropyl]oxan-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylneuraminic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mg
Merck Index 15, 8623
Specifik rotation -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formel vikt 309.26
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.