Läs mer
N-acetylneuraminsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487292 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11487292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215385191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19395.00 SEK
    18472.91 SEK / 1g
    Save 922.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
N-acetylneuraminsyra≥ 98 %, benvitt pulver
  • N-acetylneuraminsyra (NANA, Neu5Ac) är en huvudkomponent i glykokonjugat som glykolipider, glykoproteiner och proteoglykaner (sialogylkoproteiner) där den ger den glykosylerade komponenten selektiva bindningsegenskaper.
  • Neu5Ac används för att studera dess biokemi, metabolism och upptag in vivo och in vitro. Neu5Ac används i utvecklingen av nanobärare.
  • Både sialinsyra och neuraminsyra används löst för att referera till konjugat av neuraminsyra. N-acetylneuraminsyra finns ofta som terminalsockret i cellyteglykoproteiner.
  • Cellytglykoproteiner har viktiga roller i celligenkänning och interaktion såväl som i celladhesion.
  • Cellytglykoproteiner har viktiga roller i celligenkänning och interaktion såväl som i celladhesion.
Specifikationer
CAS 131-48-6
Smältpunkt 180 °C till 190 °C
Anteckningar om renhetsgrad >98%
Molekylformel C11H19NO9
MDL-nummer MFCD00006620
Kvantitet 1 g
Beilstein 1716283
Synonym Sialic Acid, NANA, Type IV, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 309.27
Fysisk form Pulver