Läs mer
N-acetylneuraminsyra, TRC
Produktkod. 30324488
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30324488 1 g
1 options
Produktkod. 30324488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1870001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylneuraminic acid
CAS 131-48-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C11 H19 N O9
Kvantitet 1 g
Synonym Neuraminic acid, N-acetyl-, D-glycero-D-galacto-2-Nonulosonic acid, 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, D-glycero-D-galacto-Nonulosonic acid, 5-acetamido-3,5-dideoxy- (8CI), Lactaminic acid (7CI), N-Acetylneuraminic acid, 5-N-Acetyl-D-neuraminic acid, 5-N-Acetylneuraminic acid, Aceneuramic acid, Acetylneuraminic acid, N-Acetyl-D-neuraminic acid, N-Acetylneuramic acid, N-Acetylsialic acid, NANA, UX 001
InChI formel InChI=1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-8(5(15)2-6(16)11(20)21)10(19)9(18)7(17)3-13/h5,7-10,13,15,17-19H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,20,21)/t5-,7+,8+,9+,10+/m0/s1
LEDER CC(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-namn (4S,5R,6R,7S,8R)-5-acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanansyra
Molekylvikt (g/mol) 309.27
Formel vikt 309.106