Läs mer
N-Acetylornithine, MedChemExpress
Produktkod. 16465566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465566 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16465566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113080
MedChemExpress N-Acetylornithine is an intermediate in the enzymatic biosynthesis of the amino acid L-arginine from L-glutamate.
N-Acetylornithine is an intermediate in the enzymatic biosynthesis of the amino acid L-arginine from L-glutamate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylornithine
Fysisk form Powder
CAS 6205-08-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H14N2O3
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (574.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97.0%