Läs mer
N-Acetylphenylephrine, Mikromol™
Beskrivning
N-Acetylphenylephrine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylphenylephrine |
| CAS | 58952-80-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetylphenylephrine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acetamide, N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-, Acetamide, N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-, (R)- (9CI), N-Acetylphenylephrine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(13)12(2)7-11(15)9-4-3-5-10(14)6-9/h3-6,11,14-15H,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| Visa mer |