Läs mer
N-Acetylphthalimide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11402647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402647 5 g 5g
11412647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14855.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1971-49-9
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00023054
InChI-nyckel INZUQGFQRYAKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylphthalimide, 2-acetylisoindoline-1,3-dione, acetylphthalimide, phthalimide, n-acetyl, 2-acetyl-1,3-dioxobenzo c azoline, n-acetylphthali-mide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-acetyl, maybridge1_007322, acmc-209f0t
PubChem CID 243267
IUPAC-namn 2-acetylisoindole-1,3-dione
LEDER CC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylphthalimide
Smältpunkt 135°C to 139°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 144637
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%