missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetylpiperazine-3,3,5,5-d4, CDN

Produktkod. 30319061
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319061 0.25 g -
30308847 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319061 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75270.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperazine-3,3,5,5-D4
CAS 1398065-90-1
Molekylformel C6 D4 H8 N2 O
Kvantitet 0.25 g
Synonym N-Acetylpiperazine-3,3,5,5-d4, 1-Acetylpiperazine-3,3,5,5-D4, 1-(1-Piperazinyl-3,3,5,5-d4)ethanone
InChI formel InChI=1 S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2
LEDER [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])N1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(3,3,5,5-tetradeuteriopiperazin-1-yl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 132.197
Formel vikt 132.12 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.