Läs mer
N-Acetylprocainamide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30458399
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458399 1 ml
1 options
Produktkod. 30458399 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0550.0301
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Analyt- eller komponentnamn N-Acetylprocainamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-Acetylprocainamide
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC-namn 4-acetamido-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 277.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 277.179 g/mol