missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetylprocainamide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylprocainamide |
| CAS | 32795-44-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetylprocainamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H23 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Acetylprocainamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?