missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetylprocainamide, MedChemExpress

Produktkod. 16438616
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16438616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1109

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress N-Acetylprocainamide is a class III antiarrhythmic, which blocks K+ channels.

N-Acetylprocainamide is a class III antiarrhythmic, which blocks K+ channels.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23N3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Acecainide NAPA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (360.54 mM)
LEDER O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 277.36
Formel vikt 277.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.