missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ N-Acetylpuromycin

Beskrivning
N-Acetylpuromycin downregulates SnoN and Ski protein expression; promotes TGF-β signaling, independently of MAPK activation. Does not bind ribosomes or block protein synthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3′-[[(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine |
| CAS | 22852-13-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Additional TGF-beta Receptor Products |
| Molekylformel | C24H31N7O6 |
| Formel vikt | 513.55 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?