Läs mer
N-Acetylputrescine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
N-Acetylputrescine hydrochloride is a putrescine derivative.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylputrescine hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 18233-70-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H15ClN2O |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1500.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 200 mg/mL (1200.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NCCCCN)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.65 |
| Visa mer |