Läs mer
N-acetylsulfametarin, TRC
Produktkod. 30133273
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133273 50 mg
17980355 10 mg
17923965 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18782050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-73-1
Molekylformel C13H14N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 306.34
Synonym Sulfamerazine-N-acetyl, Acetanilide, 4'-[(4-methyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), N-[4-[[(4-Methyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, 4'-[(4-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfamerazine, N4-Acetylsulfamerazine, Sulfamelazine
IUPAC-namn N-[4-[(4-metylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]fenyl]acetamid
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylsulfamerazine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N4O3S/c1-9-7-8-14-13(15-9)17-21(19,20)12-5-3-11(4-6-12)16-10(2)18/h3-8H,1-2H3,(H,16,18)(H,14,15,17)
Formel vikt 306.0787